Få mere at vide
Layilin Antibody (MM0448-4F33), DyLight 550, R&D Systems™
Artikelnummer. 18048138 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
18048138 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 18048138 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP211767R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5146.08 DKK
    4539.15 DKK / 0.1ml
    Spare 606.93 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Layilin Monoclonal specifically detects Layilin in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen Layilin
Applikationer Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon MM0448-4F33
Konjugeret DyLight 550
Fortynding Western Blot, ELISA
Formulering 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Gene Alias FLJ30977, FLJ31092, layilin
Gensymboler LAYN
Værtsarter Mouse
Immunogen Human recombinant Layilin
Oprensningsmetode Protein G purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Signal Transduction
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 143903
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG2
Produktlinje Novus