Få mere at vide
Lawessons Reagens, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lawesson's Reagent |
| CAS | 19172-47-5 |
| Molekylær formel | C14 H14 O2 P2 S4 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 2,4-Bis(4-methoxyphenyl)-1,3,2,4-dithiadiphosphetane 2,4-Disulfide, 2,4-Bis(4-methoxyphenyl)-1,3,2,4-dithiadiphosphetane-2,4-disulfide, 2,4-Bis(4-methoxyphenyl)-1,3-dithia-2,4-diphosphetane 2,4-disulfide, 2,4-Bis(4-methoxyphenyl)-2,4-dithioxo-1,3,2,4-dithiadiphosphetane, 2,4-Bis(p-methoxyphenyl)-1,3,2,4-dithiadiphosphetane 2,4-Disulfide, 2,4-Di(p-methoxyphenyl)-1,3-dithiadiphosphetane Disulfide, NSC 150550, Reagents, Lawesson's, p-Anisyldithiophosphonic Anhydride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14O2P2S4/c1-15-11-3-7-13(8-4-11)17(19)21-18(20,22-17)14-9-5-12(16-2)6-10-14/h3-10H,1-2H3 |
| SMIL | COc1ccc(cc1)P2(=S)SP(=S)(S2)c3ccc(OC)cc3 |
| IUPAC navn | 2,4-bis(4-methoxyphenyl)-2,4-bis(sulfanyliden)-1,3,2λ^{5},4λ^{5}-dithiadiphosphetan |
| Molekylvægt (g/mol) | 404.467 |
| Formel vægt | 403.935 |