Få mere at vide
Lawesson's Reagent, 99%
Artikelnummer. 10582611 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10582611 25 g Glasflaske 25g
10124840 100 g Glasflaske 100g
11328901 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10582611 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 210890250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19172-47-5 | C14H14O2P2S4 | 404.452 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til CS-bindingsdannelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19172-47-5
Molekylær formel C14H14O2P2S4
Molekylvægt (g/mol) 404.452
InChI nøgle CFHGBZLNZZVTAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym lawesson's reagent, lawesson reagent, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-1,3,2,4-dithiadiphosphetane 2,4-disulfide, unii-a4125mq8rx, 1,3,2,4-dithiadiphosphetane, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-, 2,4-disulfide, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-2,4-dithioxo-1,3,2,4-dithiadiphosphetane, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-1,3,2,4-dithiadiphosphetane-2,4-disulfide, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-1,3-dithia-2,4-diphosphetane 2,4-disulfide, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-1,3-dithia-2,4-diphosphetane 2,4-disulphide, 4-methoxyphenylthiophosphoric cyclic di thioanhydride
PubChem CID 87949
IUPAC navn 2,4-bis(4-methoxyphenyl)-2,4-bis(sulfanyliden)-1,3,2$l^{5},4$l^{5}-dithiadiphosphetan
SMIL COC1=CC=C(C=C1)P2(=S)SP(=S)(S2)C3=CC=C(C=C3)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lawesson's Reagent
Farve Hvid
Smeltepunkt 228.0°C to 231.0°C
Analyseprocentområde 99%
Fieser 10,39; 12,59; 13,38; 15,37; 16,37
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes.
Formel vægt 404.45
Procent renhed 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lawesson''s Reagent
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 2
Faresætning
  • H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P335+P334-Børst løse partikler bort fra huden Skyl under koldt vand/anvend våde omslag.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.