Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Lawessons reagens, 97 %
Beskrivelse
Lawessons reagens er et thiationmiddel, der bruges til at omdanne carbonylforbindelser til thiocarbonyler. Det bruges også til at thionere enoner, estere, lactoner, amider, lactamer og quinoner. Yderligere bruges det til at fremstille thioler fra alkoholer. Det er forbundet med sølvperklorat og bruges som og oxofilt Lewis syrekatalysator for Diels-Alder-reaktion af diener med alfa, beta-umættede aldehyder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Lawessons ′reagens er et thiation-middel, der bruges til at omdanne carbonylforbindelser til thiocarbonyler. Det bruges også til at thionere enoner, estere, lactoner, amider, lactamer og quinoner. Yderligere bruges det til at fremstille thioler fra alkoholer. Det er forbundet med sølvperklorat og bruges som og oxofilt Lewis syrekatalysator for Diels-Alder-reaktion af diener med alfa, beta-umættede aldehyder.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lawesson's Reagent |
| Smeltepunkt | 221 °C til 225 °C |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3134 |
| Beilstein | 1024888 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Merck Index | 14,5391 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 404.47 |
| Procent renhed | 97% |
Sikkerhed og håndtering
- Lawesson's Reagent
- Fare
- Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 2
- H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
- EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
- P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- MIXTURE LIST-Contain: 2,4-bis(4-methoxyphenyl)-1,3,2,4-dithiadiphosphetane-2,4-disulfide