Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Lawessons reagens, 97 %
Artikelnummer. 11401898
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
Artikelnummer. 11401898
Brand: Thermo Scientific Chemicals A14530.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 19172-47-5 | C14H14O2P2S4 | 404.452 g/mol
Lawessons reagens er et thiationmiddel, der bruges til at omdanne carbonylforbindelser til thiocarbonyler. Det bruges også til at thionere enoner, estere, lactoner, amider, lactamer og quinoner. Yderligere bruges det til at fremstille thioler fra alkoholer. Det er forbundet med sølvperklorat og bruges som og oxofilt Lewis syrekatalysator for Diels-Alder-reaktion af diener med alfa, beta-umættede aldehyder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Lawessons ′reagens er et thiation-middel, der bruges til at omdanne carbonylforbindelser til thiocarbonyler. Det bruges også til at thionere enoner, estere, lactoner, amider, lactamer og quinoner. Yderligere bruges det til at fremstille thioler fra alkoholer. Det er forbundet med sølvperklorat og bruges som og oxofilt Lewis syrekatalysator for Diels-Alder-reaktion af diener med alfa, beta-umættede aldehyder.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19172-47-5
Molekylær formel C14H14O2P2S4
Molekylvægt (g/mol) 404.452
MDL nummer MFCD00005171
InChI nøgle CFHGBZLNZZVTAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym lawesson's reagent, lawesson reagent, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-1,3,2,4-dithiadiphosphetane 2,4-disulfide, unii-a4125mq8rx, 1,3,2,4-dithiadiphosphetane, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-, 2,4-disulfide, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-2,4-dithioxo-1,3,2,4-dithiadiphosphetane, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-1,3,2,4-dithiadiphosphetane-2,4-disulfide, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-1,3-dithia-2,4-diphosphetane 2,4-disulfide, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-1,3-dithia-2,4-diphosphetane 2,4-disulphide, 4-methoxyphenylthiophosphoric cyclic di thioanhydride
PubChem CID 87949
IUPAC navn 2,4-bis(4-methoxyphenyl)-2,4-bis(sulfanyliden)-1,3,2$l^{5},4$l^{5}-dithiadiphosphetan
SMIL COC1=CC=C(C=C1)P2(=S)SP(=S)(S2)C3=CC=C(C=C3)OC
Specifications
Kemisk navn eller materiale Lawesson's Reagent
Smeltepunkt 221 °C til 225 °C
Mængde 25 g
FN nummer UN3134
Beilstein 1024888
Følsomhed Moisture sensitive
Merck Index 14,5391
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 404.47
Procent renhed 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • Lawesson's Reagent
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Stoffer\, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 2
Hazard Statement
  • H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Precautionary Statement
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 1,3,2,4-Dithiadiphosphetane, 2,4-bis(4-methoxyphenyl)-, 2,4-disulfide