Få mere at vide
(±)-Lavandulylacetat, TRC
Artikelnummer. 30012747
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012747 10 mg
30009798 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30012747 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL20000010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25905-14-0
Molekylær formel C12 H20 O2
Molekylvægt (g/mol) 196.29
Synonym 4-Hexen-1-ol, 5-methyl-2-(1-methylethenyl)-, 1-acetate, 4-Hexen-1-ol, 2-isopropenyl-5-methyl-, acetate (8CI), 4-Hexen-1-ol, 5-methyl-2-(1-methylethenyl)-, acetate (9CI), (±)-Lavandulol acetate, (±)-Lavandulyl acetate, 3-Acetoxymethyl-2,6-dimethyl-1,5-heptadiene, 5-Methyl-2-(1-methylethenyl)-4-hexen-1-yl acetate, 5-Methyl-2-(1-methylethenyl)-4-hexylene-1-ol acetate
IUPAC navn (5-methyl-2-prop-1-en-2-ylhex-4-enyl) acetat
SMIL CC(=CCC(COC(=O)C)C(=C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lavandulyl Acetate
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C12H20O2/c1-9(2)6-7-12(10(3)4)8-14-11(5)13/h6,12H,3,7-8H2,1-2,4-5H3
Formel vægt 196.1463