Få mere at vide
Thermo Scientific™ Lauryldimethylamin-N-oxid (LDAO), LC/MS-kvalitet
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Lauryldimethylamine-N-oxide (LDAO) is a zwitterionic surfactant that possesses unique properties for solubilization and stabilization of biomolecules, particularly membrane proteins. LDAO shows particular utility in native mass spectrometry (MS) to study the intact structure and non-covalent interactions of proteins and protein complexes. Incorporation of LDAO into sample preparation can help maintain the integrity of non-covalent interactions, such as protein-protein or protein-ligand interactions, during the transfer from solution to gas phase.
Lauryldimethylamin-N-oxid (LDAO) er et zwitterionisk overfladeaktivt stof, der besidder unikke egenskaber til solubilisering og stabilisering af biomolekyler, især membranproteiner. LDAO viser særlig anvendelighed i naturlig massespektrometri (MS) til at studere den intakte struktur og ikke-kovalente interaktioner mellem proteiner og proteinkomplekser. Inkorporering af LDAO i prøveforberedelse kan hjælpe med at opretholde integriteten af ikke-kovalente interaktioner, såsom protein-protein- eller protein-ligand-interaktioner, under overførslen fra opløsning til gasfase.
Funktioner i LDAO inkluderer:
•Zwitterionisk vaskemiddel
• Mildhed og biokompatibilitet
• Forbedrer stabiliteten af solubiliserede proteiner, herunder membranproteiner
• Sammensætning af høj renhed med lav UV-absorptionsevne
• Native masse spec kompatibel
Ansøgninger
LDAO finder anvendelser i forskellige eksperimentelle teknikker ud over native MS, herunder proteinoprensning, krystallisation og strukturelle biologistudier. Det er kompatibelt med en bred vifte af biomolekyler og kan bruges til både opløseligt og membranproteinforskning.
Brug
Det er vigtigt at optimere koncentrationen af LDAO for at sikre, at det giver effektiv solubilisering og stabilisering af biomolekylerne, samtidig med at man undgår overdreven detergentinterferens i massespektrometrianalysen. Derudover bør de specifikke betingelser og parametre for det native MS-eksperiment, såsom valg af ioniseringskilde og massespektrometerparametre, nøje overvejes og optimeres til hver specifik anvendelse.
Egenskaber
•CMC: ( H2O ) -–12 mM (0,023 %)
•Samlingsnummer: ( H20 ) -76
•Renhed: ≥99 % ved HPLC-analyse (alle aminoxider) med< 2% andre DAO'er
•pH: 6 –8,5 (1 % opløsning i vand)
•Opløselighed: ≥30% (i vand ved 20 °C)
•Fluorescens:< 10 % (0,1 opløsning i vand ved 345 nm)
•Absorbans af en 1% opløsning i vand: 260 nm:< 0,08, 280 nm:< 0,06, 340 nm:< 0,02
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | White |
| Produkttype | Lauryldimethylamine-N-oxide |
| CAS | 1643-20-5 |
| Molekylær formel | C14H31NO |
| Form | Powder |
| Til brug med (applikation) | LC-MS |
| Mængde | 5 g |
| Molekylvægt (g/mol) | 229.4 |
| Renhed | ≥99% |
Må kun benyttes til forskning.