Få mere at vide
Thermo Scientific™ Lauryldimethylamin-N-oxid (LDAO), LC/MS-kvalitet
Artikelnummer. 30245091 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30245091 1 g
30245145 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30245091 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A65503
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    606.00 DKK
    527.22 DKK / 1g
    Spare 78.78 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lauryldimethylamin-N-oxid (LDAO) er et zwitterionisk overfladeaktivt stof, der besidder unikke egenskaber til solubilisering og stabilisering af biomolekyler, især membranproteiner.
Lauryldimethylamin-N-oxid (LDAO) er et zwitterionisk overfladeaktivt stof, der besidder unikke egenskaber til solubilisering og stabilisering af biomolekyler, især membranproteiner. LDAO viser særlig anvendelighed i naturlig massespektrometri (MS) til at studere den intakte struktur og ikke-kovalente interaktioner mellem proteiner og proteinkomplekser. Inkorporering af LDAO i prøveforberedelse kan hjælpe med at opretholde integriteten af ikke-kovalente interaktioner, såsom protein-protein- eller protein-ligand-interaktioner, under overførslen fra opløsning til gasfase.
Funktioner i LDAO inkluderer:
•Zwitterionisk vaskemiddel
• Mildhed og biokompatibilitet
• Forbedrer stabiliteten af solubiliserede proteiner, herunder membranproteiner
• Sammensætning af høj renhed med lav UV-absorptionsevne
• Native masse spec kompatibel
Ansøgninger
LDAO finder anvendelser i forskellige eksperimentelle teknikker ud over native MS, herunder proteinoprensning, krystallisation og strukturelle biologistudier. Det er kompatibelt med en bred vifte af biomolekyler og kan bruges til både opløseligt og membranproteinforskning.
Brug
Det er vigtigt at optimere koncentrationen af LDAO for at sikre, at det giver effektiv solubilisering og stabilisering af biomolekylerne, samtidig med at man undgår overdreven detergentinterferens i massespektrometrianalysen. Derudover bør de specifikke betingelser og parametre for det native MS-eksperiment, såsom valg af ioniseringskilde og massespektrometerparametre, nøje overvejes og optimeres til hver specifik anvendelse.
Egenskaber
CMC: ( H2O ) -–12 mM (0,023 %)
Samlingsnummer: ( H20 ) -76
Renhed: ≥99 % ved HPLC-analyse (alle aminoxider) med< 2% andre DAO'er
pH: 6 –8,5 (1 % opløsning i vand)
Opløselighed: ≥30% (i vand ved 20 °C)
Fluorescens:< 10 % (0,1 opløsning i vand ved 345 nm)
Absorbans af en 1% opløsning i vand: 260 nm:< 0,08, 280 nm:< 0,06, 340 nm:< 0,02
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve White
Produkttype Lauryldimethylamine-N-oxide
CAS 1643-20-5
Molekylær formel C14H31NO
Form Powder
Til brug med (applikation) LC-MS
Mængde 1 g
Molekylvægt (g/mol) 229.4
Renhed ≥99%
Må kun benyttes til forskning.