Få mere at vide
Thermo Scientific™ Lauryl Tryptose Bouillon (Dehydreret)
Artikelnummer. p-4524901
Mængde:
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10669554
Brand: Thermo Scientific™ CM0451B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opdag coliforme organismer i vand, spildevand og mejeriprodukter med dette selektive medium.
Opdag coliforme organismer i vand, spildevand og mejeriprodukter med selektiv Thermo Scientific™ Oxoid™ Lauryl Tryptose Bouillon (Dehydreret), mens den overholder formlen beskrevet af American Public Health Association. Lauryl Tryptose Bouillon er designet til at fremme en rig vækst og rigelig gasproduktion fra små inokula af coliforme organismer.
Brug Lauryl Tryptose Bouillon til påvisning af coliforme organismer i vand, spildevand og mejeriprodukter for tilstedeværelsen af indikatorgrupper såsom coliforme bakterier. Udover sikkerhed giver indikatorgrupper et mål for fødevarekvalitet og fordærvelsespotentiale. En af de mest almindelige grupper af bakterier, der anvendes som indikatororganismer i fødevareindustrien, er coliforme bakterier, der kan betragtes som en undergruppe inden for Enterobacteriaceae
  • Selektiv: natriumlaurylsulfat udvælger for coliform gruppe
  • Anbefalet af APHA 1 til det mest bærbare nummer (MPN) formodede test af coliforme bakterier i vand, spildevand eller spildevand.
Fordelen ved at bruge Lauryl Tryptose Bouillon er, at den udover at give den for MacConkey Broth typiske fermenteringsreaktion også kan testes for tilstedeværelsen af indol.
APHA 1 anbefaler, at Lauryl Tryptose Bouillon skal bruges til det mest sandsynlige antal (MPN) presumptive test af colibakterier i vand, spildevand eller spildevand som en bekræftende test af laktosefermentering med gasproduktion til mælkeprøver (APHA 2 ) og til påvisning af coliforme bakterier i fødevarer (APHA 3 ).
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Lauryl Tryptose Bouillon (Lauryl Sulphate Bouillon)
Form Pulver
Produkttype Dehydrerede kulturmedier
Mængde 500 g
Udbytte Til 14,0L medium
Kun til laboratoriebrug