Få mere at vide
Lauryl methacrylate, 97%, stabilized
Artikelnummer. p-153092 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
Artikelnummer. 10294891
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 142-90-5 | C16H30O2 | 254.41 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142-90-5
Molekylær formel C16H30O2
Molekylvægt (g/mol) 254.41
MDL nummer MFCD00008972
InChI nøgle GMSCBRSQMRDRCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym dodecyl methacrylate, lauryl methacrylate, dodecyl 2-methylacrylate, metazene, n-dodecyl methacrylate, sipomer lma, 2-propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, dodecyl 2-methyl-2-propenoate, lama, ageflex fm 246
PubChem CID 8906
IUPAC navn dodecyl-2-methylprop-2-enoat
SMIL CCCCCCCCCCCCOC(=O)C(=C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lauryl methacrylate
Navn note 96%
Smeltepunkt -23.0°C
Farve Gul
Tæthed 0.8710g/mL
Flammepunkt 126°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH2=C(CH3)COO(CH2)11CH3
Brydningsindeks 1.4440 to 1.4470
Mængde 100 mL
Specifik vægtfylde 0.871
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Stabilisator 300 to 500ppm MEHQ
Viskositet 4.7 mPa.s (25°C)
Formel vægt 254.41
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske