Få mere at vide
Laurylmethacrylat, 97%, stabiliseret
Artikelnummer. 10294891 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10294891 100 mL Glasflaske 100ml
10692942 500 mL Glasflaske 500ml
11924961 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10294891 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 347711000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 142-90-5 | C16H30O2 | 254,41 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142-90-5
Molekylær formel C16H30O2
Molekylvægt (g/mol) 254.41
MDL nummer MFCD00008972
InChI nøgle GMSCBRSQMRDRCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym dodecyl methacrylate, lauryl methacrylate, dodecyl 2-methylacrylate, metazene, n-dodecyl methacrylate, sipomer lma, 2-propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, dodecyl 2-methyl-2-propenoate, lama, ageflex fm 246
PubChem CID 8906
IUPAC navn dodecyl-2-methylprop-2-enoat
SMIL CCCCCCCCCCCCOC(=O)C(=C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lauryl methacrylate
Navn note 96%
Smeltepunkt -23,0 °C
Farve Gul
Tæthed 0.8710g/mL
Flammepunkt 126 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH2=C(CH3)COO(CH2)11CH3
Brydningsindeks 1,4440 til 1,4470
Mængde 100 mL
Specifik vægtfylde 0.871
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Stabilisator 300 til 500 ppm MEHQ
Viskositet 4,7 mPa (25 °C)
Formel vægt 254.41
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske