Få mere at vide
Lauryl Maltose Neopentyl Glycol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lauryl Maltose Neopentyl Glycol |
| CAS | 1257852-96-2 |
| Molekylær formel | C47 H88 O22 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2,2-didecyl-1,3-propanediyl bis[4-O-α-D-glucopyranosyl-β-D-Glucopyranoside, Lauryl maltose-neopentyl glycol |
| InChI formel | InChI=1S/C47H88O22/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-47(20-18-16-14-12-10-8-6-4-2,25-62-43-39(60)35(56)41(29(23-50)66-43)68-45-37(58)33(54)31(52)27(21-48)64-45)26-63-44-40(61)36(57)42(30(24-51)67-44)69-46-38(59)34(55)32(53)28(22-49)65-46/h27-46,48-61H,3-26H2,1-2H3/t27-,28-,29-,30-,31-,32-,33+,34+,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-/m1/s1 |
| SMIL | CCCCCCCCCCC(CCCCCCCCCC)(CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O)CO[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H](O)[C@H]3O |
| IUPAC navn | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-6-[2-decyl-2-[[(2R,3R,4R,5S,6R)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-5-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxy-tetrahydropyran-2-yl]oxymethyl]dodecoxy]-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol |
| Molekylvægt (g/mol) | 1005.19 |
| Formel vægt | 1004.5767 |