Få mere at vide
Laurylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10367990 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10367990 250 mL Glasflaske 250ml
10056103 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10367990 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 257102500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 112-52-7 | C12H25Cl | 204.78 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-52-7
Molekylær formel C12H25Cl
Molekylvægt (g/mol) 204.78
MDL nummer MFCD00013688
InChI nøgle YAYNEUUHHLGGAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym lauryl chloride, dodecyl chloride, n-dodecyl chloride, dodecane, 1-chloro, laurylchloride, unii-we8o8j0utk, 1-chloro-dodecane, dodecane, chloro, ccris 5810, we8o8j0utk
PubChem CID 8192
IUPAC navn 1-chlordodecan
SMIL CCCCCCCCCCCCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lauryl chloride
Navn note 99%
Smeltepunkt -9.3°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8700g/mL
Kogepunkt 260°C
Flammepunkt 130°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)11Cl
Brydningsindeks 1.4420 to 1.444
Mængde 250 mL
Specifik vægtfylde 0.87
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.0068g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents,slightly miscible with alcohol,soluble in ethanol,benzene,ether,miscible with acetone
Formel vægt 204.79
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lauryl chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.