Få mere at vide
Lauroylsarcosine Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium lauroylsarcosinate |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H29NO3.Na/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19;/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 293.1967 |