Få mere at vide
Lauroylcholinchlorid, TRC
Artikelnummer. 30481803
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30481803 1 g
30471457 5 g
30472147 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30481803 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL1850001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25234-60-0
Molekylær formel C17 H36 N O2 . Cl
Molekylvægt (g/mol) 321.93
IUPAC navn 2-dodecanoyloxyethyl(trimethyl)azanium; chlorid
SMIL [Cl-].CCCCCCCCCCCC(=O)OCC[N+](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lauroylcholine Chloride
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C17H36NO2.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17(19)20-16-15-18(2,3)4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Formel vægt 321.2435