missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Lauroylamide Propylbetaine, TRC

Artikelnummer. 30475321
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30475321 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30475321 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL1786202.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Lauroylamide Propylbetaine
CAS 4292-10-8
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C19H38N2O3
Mængde 2.5 g
Synonym N-(Carboxymethyl)-N,N-dimethyl-3-[(1-oxododecyl)amino]-1-propanaminium Inner Salt, (Carboxymethyl)(3-lauramidopropyl)dimethylammonium Hydroxide Inner Salt, N-(Carboxymethyl)-N,N-dimethyl-3-[(1-oxododecyl)amino]-1-propanaminium Hydroxide Inner Salt, (3-Lauramidopropyl)dimethylbetaine, Amphitol 20AB, Amphosol LB, Amphoteric L, Anpholex LB 2, Dehyton L 12, Dimethyl(lauramidopropyl)betaine, N,N-Dimethyl-N-dodecanoylaminopropylbetaine, Obazoline CAB, Obazoline LAB, Rewoteric AMB 12, Rikabion B 300, Softazoline LPB, Softazoline LPB-R, Tego-Betain L 90
InChI formel InChI=1S/C19H38N2O3/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-18(22)20-15-13-16-21(2,3)17-19(23)24/h4-17H2,1-3H3,(H-,20,22,23,24)
SMIL CCCCCCCCCCCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CC(=O)[O-]
IUPAC navn 2-((3-dodecanamidopropyl)dimethylammonio)acetate
Molekylvægt (g/mol) 342.52
Formel vægt 342.29
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.