missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Lauroyl-L-carnitine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30483208
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30483208 1 g
30474669 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30483208 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL1786801G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 6919-91-1
Molekylær formel C19H38ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 379.96
Synonym (2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxododecyl)oxy]-1-propanaminium Chloride, (R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxododecyl)oxy]-1-propanaminium Chloride, (-)-(3-Carboxy-2-hydroxypropyl)trimethyl-ammonium Chloride Laurate, (-)-Lauric Acid Ester with (3-Carboxy-2-hydroxypropyl)trimethylammonium Chloride
IUPAC navn [(2R)-3-carboxy-2-dodecanoyloxypropyl]-trimethylazanium;chloride
SMIL O=C(CCCCCCCCCCC)O[C@H](CC(O)=O)C[N+](C)(C)C.[Cl-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Lauroyl-L-carnitine Hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C19H37NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-19(23)24-17(15-18(21)22)16-20(2,3)4;/h17H,5-16H2,1-4H3;1H/t17-;/m1./s1
Formel vægt 379.2489
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.