Få mere at vide
Lauroyl-L-carnitine-d3 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lauroyl-L-carnitine-d3 Hydrochloride |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H37NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-19(23)24-17(15-18(21)22)16-20(2,3)4;/h17H,5-16H2,1-4H3;1H/t17-;/m1./s1/i2D3; |
| Formel vægt | 382.2678 |