Få mere at vide
Lauroylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30470716
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
1 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30470716 250 mL
30475860 1 L
30466892 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30470716 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL178630250ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-16-3
Molekylær formel C12H23ClO
Molekylvægt (g/mol) 218.76
Synonym Dodecanoic Acid Chloride, Lauric Acid Chloride, n-Dodecanoyl Chloride
IUPAC navn dodecanoylchlorid
SMIL CCCCCCCCCCCC(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lauroyl Chloride
Mængde 250 mL
InChI formel InChI=1S/C12H23ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3
Formel vægt 218.1437