Få mere at vide
Laurolinium Acetate, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Laurolinium Acetate |
| CAS | 146-37-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Laurolinium Acetate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C22 H35 N2 . C2 H3 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Quinolinium, 4-amino-1-dodecyl-2-methyl-, acetate (1:1), 4-Amino-1-dodecylquinaldinium acetate, Quinaldinium, 4-amino-1-dodecyl-, acetate, Quinolinium, 4-amino-1-dodecyl-2-methyl-, acetate, Laurodin, Laurolinium acetate, NSC 66214 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H34N2.C2H4O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-14-17-24-19(2)18-21(23)20-15-12-13-16-22(20)24;1-2(3)4/h12-13,15-16,18,23H,3-11,14,17H2,1-2H3;1H3,(H,3,4) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CCCCCCCCCCCC[n+]1c(C)cc(N)c2ccccc12.CC(=O)[O-] |
| Vis mere |