Få mere at vide
Laurolinium Acetate, LoGiCal
Artikelnummer. 30460981
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30460981 5 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460981 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1433.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Laurolinium Acetate
CAS 146-37-2
Analyt- eller komponentnavne Laurolinium Acetate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H35 N2 . C2 H3 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Quinolinium, 4-amino-1-dodecyl-2-methyl-, acetate (1:1), 4-Amino-1-dodecylquinaldinium acetate, Quinaldinium, 4-amino-1-dodecyl-, acetate, Quinolinium, 4-amino-1-dodecyl-2-methyl-, acetate, Laurodin, Laurolinium acetate, NSC 66214
InChI formel InChI=1S/C22H34N2.C2H4O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-14-17-24-19(2)18-21(23)20-15-12-13-16-22(20)24;1-2(3)4/h12-13,15-16,18,23H,3-11,14,17H2,1-2H3;1H3,(H,3,4)
Løsningstype Neat
SMIL CCCCCCCCCCCC[n+]1c(C)cc(N)c2ccccc12.CC(=O)[O-]
IUPAC navn 1-dodecyl-2-methylquinolin-1-ium-4-amine;acetate
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 386.57
Mængde 5 mg
Formel vægt 386.2933 g/mol