Få mere at vide
Lauroleic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lauroleic Acid |
| CAS | 22032-47-9 |
| Molekylær formel | C12 H22 O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Lauroleic Acid, (9Z)-9-Dodecenoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h3-4H,2,5-11H2,1H3,(H,13,14)/b4-3- |
| SMIL | CC\C=C/CCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC navn | (Z)-dodec-9-enoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.302 |
| Formel vægt | 198.162 |