missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Lauroleic Acid, TRC

Artikelnummer. 30483597
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30483597 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30483597 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL14529525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Lauroleic Acid
CAS 22032-47-9
Molekylær formel C12 H22 O2
Mængde 25 mg
Synonym Lauroleic Acid, (9Z)-9-Dodecenoic Acid
InChI formel InChI=1S/C12H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h3-4H,2,5-11H2,1H3,(H,13,14)/b4-3-
SMIL CC\C=C/CCCCCCCC(=O)O
IUPAC navn (Z)-dodec-9-enoic acid
Molekylvægt (g/mol) 198.302
Formel vægt 198.162
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.