Få mere at vide
Laurocapram, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Laurocapram |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H35NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-13-16-19-17-14-11-12-15-18(19)20/h2-17H2,1H3 |
| Formel vægt | 281.2719 |