Få mere at vide
Lauric Anhydride, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11412596 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
11412596 10 g
1 options
Artikelnummer. 11412596 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0521550105
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lauric Anhydride
CAS 645-66-9
Molekylær formel C24H46O3
Mængde 10 g
Synonym lauric anhydride, dodecanoic anhydride, lauroyl anhydride, dodecanoic acid, anhydride, n-dodecanoic anhydride, lauricanhydride, dodecanoyl anhydride, lauric acid anhydride, dodecanoic anhydride #, dodecanoicacid,anhydride
InChI nøgle NWADXBLMWHFGGU-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCCCCCCCCC(=O)OC(=O)CCCCCCCCCCC
IUPAC navn dodecanoyl dodecanoate
Molekylvægt (g/mol) 382.629
PubChem CID 69527