missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Lauric Acid, Sigma-Aldrich™

Artikelnummer. 15819190
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15819190 1 kg
15809190 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15819190 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8053331000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 143-07-7

Tekniske data

Smeltepunkt 43°C to 45°C
Tæthed 0.883 g/cm3 at 50°C
Kogepunkt 299°C/1013 hPa
Molekylær formel CH3(CH2)10COOH
MDL nummer MFCD00002736
Mængde 1 kg
Synonym Lauric acid, Dodecanoic acid, Lauric acid
Molekylvægt (g/mol) 200.32
Grad Research
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.