Få mere at vide
Lauric acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16443469
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16443469 1 g
1 options
Artikelnummer. 16443469 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYY0366
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
MedChemExpress Lauric acid is a middle chain-free fatty acid with strong bactericidal properties. The EC50s for P. acnes, S.aureus, S. epidermidis, are 2, 6, 4 μg/mL, respectively.
Lauric acid is a middle chain-free fatty acid with strong bactericidal properties. The EC50s for P. acnes, S.aureus, S. epidermidis, are 2, 6, 4 μg/mL, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lauric acid
Fysisk form Solid
CAS 143-07-7
Farve White
Mængde 1 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H24O2
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 250 mg/mL (1248.00 mM)
SMIL CCCCCCCCCCCC(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 200.32
Formel vægt 200.32
Procent renhed 98.0%