missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Lauric Acid-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lauric Acid-d3 |
| CAS | 79050-22-9 |
| Molekylær formel | C12 D3 H21 O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Dodecanoic-12,12,12-d3 Acid, Lauric-12,12,12-d3 Acid, Dodecanoic-12,12,12-d3 acid (9CI), Lauric-12,12,12-d3 acid (6CI), [12,12,12-2H3]Dodecanoic acid, Dodecanoic acid-12,12,12-d3, Lauric acid-12,12,12-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])CCCCCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC navn | 12,12,12-trideuteriododecanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 203.34 |
| Formel vægt | 203.1965 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?