missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Lauric Acid-d23, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lauric acid-d23 |
| CAS | 59154-43-7 |
| Molekylær formel | C12 2H23 H O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Dodecanoic-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-d23 acid (ACI), Dodecanoic-d23 acid (9CI), Dodecanoic-D23 acid, Dodecanoic acid D23, Perdeuterododecanoic acid, Lauric-d23 acid, Lauric acid-d23 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O |
| IUPAC navn | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-tricosadeuteriododecanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 223.46 |
| Formel vægt | 223.322 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?