Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Laurinsyre, 99%
Artikelnummer. 10751784 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
5g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10751784 5 kg Plast tromle 5kg
10495272 5 g Glasflaske 5g
10469080 100 g Plastflaske 100g
10387340 500 g Plastflaske 500g
10398103 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10751784 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 167280051
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1770.00 DKK
    1497.65 DKK / 5kg
    Spare 272.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 143-07-7 | C12H24O2 | 200,32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 143-07-7
Molekylær formel C12H24O2
Molekylvægt (g/mol) 200.32
MDL nummer MFCD00002736
InChI nøgle POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym lauric acid, n-dodecanoic acid, dodecylic acid, vulvic acid, laurostearic acid, dodecoic acid, duodecylic acid, 1-undecanecarboxylic acid, aliphat no. 4, neo-fat 12
PubChem CID 3893
ChEBI CHEBI:30805
IUPAC navn dodecansyre
SMIL CCCCCCCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lauric acid
Smeltepunkt 44,0 °C til 46,0 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 225,0 °C (100,0 mmHg)
Flammepunkt 156 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Plast tromle
Lineær formel CH3(CH2)10CO2H
Mængde 5 kg
Beilstein 02, 359
Merck Index 15, 5439
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i benzen, æter og alkohol
Formel vægt 200.32
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller flager