Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lauric acid |
| Smeltepunkt | 44,0 °C til 46,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Kogepunkt | 225,0 °C (100,0 mmHg) |
| Flammepunkt | 156 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3(CH2)10CO2H |
| Mængde | 5 g |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Lauric acid
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Lauric acid