Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Laurinsyre, 99%
Artikelnummer. 10398103 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
5g
5kg
Artikelnummer. 10398103
Brand: Thermo Scientific Chemicals 167280010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 143-07-7 | C12H24O2 | 200.32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 143-07-7
Molekylær formel C12H24O2
Molekylvægt (g/mol) 200.32
MDL nummer MFCD00002736
InChI nøgle POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym lauric acid, n-dodecanoic acid, dodecylic acid, vulvic acid, laurostearic acid, dodecoic acid, duodecylic acid, 1-undecanecarboxylic acid, aliphat no. 4, neo-fat 12
PubChem CID 3893
ChEBI CHEBI:30805
IUPAC navn dodecansyre
SMIL CCCCCCCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lauric acid
Smeltepunkt 44.0°C to 46.0°C
Farve Hvid
Kogepunkt 225.0°C (100.0 mmHg)
Flammepunkt 156°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel CH3(CH2)10CO2H
Mængde 1 kg
Beilstein 02, 359
Merck Index 15, 5439
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene,ether and alcohol
Formel vægt 200.32
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller flager
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lauric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.