Få mere at vide
Lauric Acid, 98-101%, Extra Pure, Acidimetric, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10497640 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10497640 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 10497640 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. L/0560/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 143-07-7
Smeltepunkt 44°C
Farve White
Kogepunkt 225°C
Emballage Plastic powder jar
Molekylær formel C12H24O2
MDL nummer 2736
Mængde 500 g
Synonym lauric acid, n-dodecanoic acid, dodecylic acid, vulvic acid, laurostearic acid, dodecoic acid, duodecylic acid, 1-undecanecarboxylic acid, aliphat no. 4, neo-fat 12
InChI nøgle POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCCCCCCCCC(=O)O
IUPAC navn dodecanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 200.322
PubChem CID 3893
ChEBI CHEBI:30805
Formel vægt 200.32g/mol
Fysisk form Solid