Få mere at vide
Cytiva Laureth-12 Paste til EnviroCheck™ Kapseleluering
Mængde:
50 g
Beskrivelse
- Ikke godkendt til brug i medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientanvendelser
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | EnviroCheck™ Kapseleluering |
| Inkluderer | 5 g flaske |
| Mængde | 50 g |
| Sterilitet | Ikke steril |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Laureth-12 Paste
- Fare
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Alcohols, C12-16, ethoxylated