Få mere at vide
Lauda™ LAUDA Versafreeze VF opretstående fryser med vinklet stik (CEE7/7)
Kapacitet (engelsk):
20,5 cu. ft.
25,7 cu. ft.
4,5 cu. ft.
Temperaturområde:
-50 °C til -85 °C
0 °C til -40 °C
Beskrivelse
- Opretstående laboratoriefryser med pålidelig overvågning og højeffektiv isolering til langtidsopbevaring og kvalitetssikring.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Ultra-lav opretstående fryser |
| Kapacitet (engelsk) | 20,5 cu. ft. |
| Kapacitet (metrisk) | 583 L |
| Temperaturområde | -50 °C til -85 °C |
| Dør stil | Forseglet og isoleret, dørhåndtag med nøglelås |
| Antal døre | 1 |
| Skabsmateriale | Rustfrit stål |
| Isolering | Polyurethanskum |
| Indre | Rustfrit stål |
| Udvendig finish | Pulverlakeret stål |
| Vis mere |