Få mere at vide
Lauda™ LAUDA Versafreeze VF opretstående fryser med vinklet stik (CEE7/7)
Artikelnummer. 17367679
Kapacitet (engelsk):
20,5 cu. ft.
25,7 cu. ft.
4,5 cu. ft.
Temperaturområde:
-50 °C til -85 °C
0 °C til -40 °C
Artikelnummer. 17367679
Brand: Lauda™ L003344
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
LAUDA Versafreeze VF er en opretstående fryser med en strømledning med et vinklet stik (CEE7/7).
  • Opretstående laboratoriefryser med pålidelig overvågning og højeffektiv isolering til langtidsopbevaring og kvalitetssikring.
Tekniske data
Type Ultra-lav opretstående fryser
Kapacitet (engelsk) 4,5 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 129 L
Temperaturområde -50 °C til -85 °C
Dør stil Forseglet og isoleret, dørhåndtag med nøglelås
Antal døre 1
Skabsmateriale Rustfrit stål
Isolering Polyurethanskum
Indre Rustfrit stål
Udvendig finish Pulverlakeret stål
Antal stativer 9 stativer
Certificeringer/compliance TUV
Stil kabinet
Vise 4,3'' Tryk på farvedisplay
Farve Hvid
Kondensator type Luftkølet
Havne 13 mm dia., Trykudligningsport
Produktlinje LAUDA Versafreeze
garanti 5 år
Afrimning Område for
Model- VF 15085
Spidsvariation ved -80C ±1,5 K tidsmæssigt
Vandafkølet Ekstraudstyr
Overvågningsmuligheder Indbygget datalogger, flere eksterne overvågningsmuligheder
Dataoutput USB, Ethernet RJ45, RS485
Driftstilstande Maksimal prøvesikkerhed
Sætpunktssikkerhed Flere alarmmeddelelser, Ikke-flygtig hukommelse
Strømstyrke Maks. 4,2/16 A
Stiktype CEE 7/7
Spænding 230 V
Fase 1
Watt 1.0 kW
Spændingskompensation Nej, enhed egnet til 207 - 253 V
Kompressor 2-trins
Kølemiddel R290 (1. etape), R170 (2. etape)
Holder 2'' Æsker (81)