Få mere at vide
Lauda™ LAUDA Versafreeze VF opretstående fryser med vinklet stik (CEE7/7)
Artikelnummer. 17347679
Kapacitet (engelsk):
20,5 cu. ft.
25,7 cu. ft.
4,5 cu. ft.
Temperaturområde:
-50 °C til -85 °C
0 °C til -40 °C
Artikelnummer. 17347679
Brand: Lauda™ L003342
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
LAUDA Versafreeze VF er en opretstående fryser med en strømledning med et vinklet stik (CEE7/7).
  • Opretstående laboratoriefryser med pålidelig overvågning og højeffektiv isolering til langtidsopbevaring og kvalitetssikring.
Tekniske data
Type Ultra-lav opretstående fryser
Kapacitet (engelsk) 20,5 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 583 L
Temperaturområde 0 °C til -40 °C
Dør stil Forseglet og isoleret, dørhåndtag med nøglelås
Antal døre 1
Skabsmateriale Rustfrit stål
Isolering Polyurethanskum
Indre Rustfrit stål
Udvendig finish Pulverlakeret stål
Hylder 6
Antal stativer 35 stativer
Certificeringer/compliance TUV
Stil kabinet
Vise 4,3'' Tryk på farvedisplay
Farve Hvid
Kondensator type Luftkølet
Havne 13 mm dia., Trykudligningsport
Produktlinje LAUDA Versafreeze
garanti 5 år
Afrimning Område for
Model- VF 60040
Spidsvariation ved -80C ±1,5 K tidsmæssig kl− 40 °C
Vandafkølet Ekstraudstyr
Overvågningsmuligheder Indbygget datalogger, flere eksterne overvågningsmuligheder
Dataoutput USB, Ethernet RJ45, RS485
Driftstilstande Maksimal prøvesikkerhed
Sætpunktssikkerhed Flere alarmmeddelelser, Ikke-flygtig hukommelse
Strømstyrke Maks. 3,8/16 A
Stiktype CEE 7/7
Spænding 230 V
Fase 1
Watt 1.2 kW
Spændingskompensation Nej, enhed egnet til 207 - 253 V
Kølemiddel R1270
Holder 2'' Æsker (420)