Få mere at vide
Lauda™ LAUDA Versafreeze VF Kummefryser med vinklet stik (CEE7/7)
Artikelnummer. 17397669
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
19,6 cu. ft.
26,5 cu. ft.
7,2 cu. ft.
Temperaturområde:
-50 °C til -85 °C
0 °C til -40 °C
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk) Temperaturområde
17397669 26,5 cu. ft. 0 °C til -40 °C
17377669 7,2 cu. ft. 0 °C til -40 °C
17387669 19,6 cu. ft. 0 °C til -40 °C
17307679 7,2 cu. ft. -50 °C til -85 °C
17317679 19,6 cu. ft. -50 °C til -85 °C
17327679 26,5 cu. ft. -50 °C til -85 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17397669 Leverandør Lauda™ Leverandørnr. L003337
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
LAUDA Versafreeze VF er en kummefryser med en netledning med et vinklet stik (CEE7/7).
  • Laboratorie kummefryser med pålidelig overvågning og højeffektiv isolering til langtidsopbevaring og kvalitetssikring.
Tekniske data
Type Ultra-lav kummefryser
Kapacitet (engelsk) 26,5 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 754 L
Temperaturområde 0 °C til -40 °C
Dør stil Isoleret låg, isoleringspaneler
Antal døre 1 (1 rum)
Skabsmateriale Rustfrit stål
Isolering Polyurethanskum
Indre Rustfrit stål
Udvendig finish Pulverlakeret stål
Antal stativer 44 stativer
Certificeringer/compliance TUV
Stil Kumme
Vise 4,3'' Tryk på farvedisplay
Hjul 6 (2 låsbare)
Farve Hvid
Kondensator type Luftkølet
Havne 13 mm dia., Trykudligningsport
Produktlinje LAUDA Versafreeze
garanti 5 år
Afrimning Område for
Låg Forseglet og isoleret, med nøglelås
Model- VF 75040 C
Vandafkølet Ekstraudstyr
Overvågningsmuligheder Indbygget datalogger, flere eksterne overvågningsmuligheder
Dataoutput USB, Ethernet RJ45, RS485
Driftstilstande Maksimal prøvesikkerhed
Sætpunktssikkerhed Flere alarmmeddelelser, Ikke-flygtig hukommelse
Strømstyrke Maks. 3,8/16 A
Stiktype CEE 7/7
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz
Watt 1.2 kW
Spændingskompensation Nej, enhed egnet til 207 - 253 V
Kølemiddel R1270
Holder 2'' Æsker (572)