Få mere at vide
Lauda™ LAUDA Versafreeze VF Kummefryser med vinklet stik (CEE7/7)
Artikelnummer. 17387669
Kapacitet (engelsk):
19,6 cu. ft.
26,5 cu. ft.
7,2 cu. ft.
Temperaturområde:
-50 °C til -85 °C
0 °C til -40 °C
Artikelnummer. 17387669
Brand: Lauda™ L003336
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
LAUDA Versafreeze VF er en kummefryser med en netledning med et vinklet stik (CEE7/7).
  • Laboratorie kummefryser med pålidelig overvågning og højeffektiv isolering til langtidsopbevaring og kvalitetssikring.
Tekniske data
Type Ultra-lav kummefryser
Kapacitet (engelsk) 19,6 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 556 L
Temperaturområde 0 °C til -40 °C
Dør stil Isoleret låg, isoleringspaneler
Antal døre 1 (1 rum)
Skabsmateriale Rustfrit stål
Isolering Polyurethanskum
Indre Rustfrit stål
Udvendig finish Pulverlakeret stål
Antal stativer 32 stativer
Certificeringer/compliance TUV
Stil Kumme
Vise 4,3'' Tryk på farvedisplay
Hjul 6 (2 låsbare)
Farve Hvid
Kondensator type Luftkølet
Havne 13 mm dia., Trykudligningsport
Produktlinje LAUDA Versafreeze
garanti 5 år
Afrimning Område for
Låg Forseglet og isoleret, med nøglelås
Model- VF 55040 C
Vandafkølet Ekstraudstyr
Overvågningsmuligheder Indbygget datalogger, flere eksterne overvågningsmuligheder
Dataoutput USB, Ethernet RJ45, RS485
Driftstilstande Maksimal prøvesikkerhed
Sætpunktssikkerhed Flere alarmmeddelelser, Ikke-flygtig hukommelse
Strømstyrke Maks. 3,8/16 A
Stiktype CEE 7/7
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz
Watt 1.2 kW
Spændingskompensation Nej, enhed egnet til 207 - 253 V
Kølemiddel R1270
Holder 2'' Æsker (416)