Learn More
Lauda™ LAUDA Versafreeze VF Kummefryser med vinklet stik (CEE7/7)
Click to view available options
Kapacitet (engelsk):
19,6 cu. ft.
26,5 cu. ft.
7,2 cu. ft.
Temperaturområde:
-50 °C til -85 °C
0 °C til -40 °C
Description
- Laboratorie kummefryser med pålidelig overvågning og højeffektiv isolering til langtidsopbevaring og kvalitetssikring.
Specifications
Specifications
| Type | Ultra-lav kummefryser |
| Kapacitet (engelsk) | 19,6 cu. ft. |
| Kapacitet (metrisk) | 556 L |
| Temperaturområde | -50 °C til -85 °C |
| Dør stil | Isoleret låg, isoleringspaneler |
| Antal døre | 1 (1 rum) |
| Skabsmateriale | Rustfrit stål |
| Isolering | Polyurethanskum |
| Indre | Rustfrit stål |
| Udvendig finish | Pulverlakeret stål |
| Show More |