Få mere at vide
Lauda™ Alpha 2 cirkulationspumper
Artikelnummer. 12042392
Skift visning
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding Pakningsstørrelse
12042392 230 V Hver
1 options
Artikelnummer. 12042392 Leverandør Lauda Leverandørnr. L000618
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE
Flowhastighed 15 l/min.
Pumpetype Tryk
Temperaturområde 25 °C til 100 °C
Vise LED
Til brug med (applikation) Prøveforberedelse til kemisk-farmaceutisk analyse, præcis temperaturkontrol i følsomme er
Maks. Tryk 0,2 bar
Model- LCE0226
Temperatur (metrisk) Maksimum 100 °C
Temperaturstabilitet ±0,05K
Bredde (metrisk) 125 mm
Højde (metrisk) 300 mm
Dybde (metrisk) 150 mm
Vægt (metrisk) 3.5 kg
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz
Spænding 230 V
Frekvens 50/60 Hz