Få mere at vide
Masterflex™ Gitterstik holde vinkel 90 grader til metalstænger aluminium Masterflex
Artikelnummer. 12916826 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Diameter (engelsk) Stang:
0,5 tommer
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Stang
12916826 0,5 tommer
1 options
Artikelnummer. 12916826 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0804132
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2367.35 DKK
    2071.50 DKK / Pakke med 12
    Spare 295.85 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 26-01-2027
Tilslut stænger og/eller klemmer til din ramme, eller byg en brugerdefineret laboratorieramme
  • Holdevinkel 90°
  • aluminium
  • Glatte, afrundede overflader nemme at rengøre
  • Vinklede justeringsskruer giver mulighed for østopsætning og forhindrer fejljustering
  • Designet til at konstruere laboratorierammer i et gittermønster
Tekniske data
Materiale Silikonebelagt aluminium
Længde (engelsk) 1,25 tommer.
Diameter (engelsk) Stang 0,5 tommer
Størrelse Grebsområde: 9 til 0,5 tommer
Oversigt Ramme og stang
Til brug med (applikation) Konstruktion af laboratorierammer i et gittermønster