Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Latrunculin B
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30000885
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30000885 1 mg
1 options
Artikelnummer. 30000885 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3974/1
Inhibitor of actin polymerization
Inhibitor of actin polymerization. Interacts with G-actin in a 1:1 ratio to inhibit polymerization into F-actin in vitro (IC50 values are ∽60 and ∽900 nM in absence and presence of calf serum, respectively). Marine toxin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4R)-[(1R,4Z,8Z,10S,13R,15R)-15-hydroxy-5,10-dimethyl-3-oxo-2,14-dioxabicyclo[11.3.1]heptadeca-4,8-d
CAS 76343-94-7
Mængde 1 mg
Opløselighed Soluble to 50mM in DMSO and to 50mM in ethanol
Molekylær formel C20H29NO5S
Formel vægt 395.51
Fysisk form Lyophilized Film
Renhed >97%
Molekylvægt (g/mol) 395.51