Learn More
R&D Systems™ Latrunculin A
Product Code. 18005152
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 μg
Unit Size:
100µg
Product Code. Quantity Unit Size
18005152 100 μg 100µg
1 options
Product Code. 18005152 Supplier R&D Systems™ Supplier No. 3973/100U
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2178.56 DKK
    1960.35 DKK / 100µg
    Spare 218.21 DKK
    10% Slukket
 Restricted Item
På lager
Add to basket
Edge
Add to basket
A Tocris product, part of R&D Systems. Inhibitor of actin assembly and polymerization
Latrunculin A is a reversible inhibitor of actin assembly; blocks actin adenine nucleotide exchange. Complexes with actin in vitro and interacts with actin monomers only, unlike cytochalasins. Prevents actin repolymerization into filaments and disrupts the actin cytoskeleton.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Quantity 100 μg
Product Line Tocris
Product Type Latrunculin A
Purity 0.95
Molecular Weight (g/mol) 421.55
Inhibitors Latrunculin A
For Research Use Only
Product Title
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.