Få mere at vide
R&D Systems™ Latrunculin A
Artikelnummer. 18005152
Skift visning
Mængde:
100 μg
Artikelnummer. Mængde
18005152 100 μg
1 options
Artikelnummer. 18005152 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 3973/100U
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2178.56 DKK
    1960.35 DKK / 100µg
    Spare 218.21 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
A Tocris product, part of R&D Systems. Inhibitor of actin assembly and polymerization
Latrunculin A is a reversible inhibitor of actin assembly; blocks actin adenine nucleotide exchange. Complexes with actin in vitro and interacts with actin monomers only, unlike cytochalasins. Prevents actin repolymerization into filaments and disrupts the actin cytoskeleton.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Mængde 100 μg
Produktlinje Tocris
Produkttype Latrunculin A
Renhed 0.95
Molekylvægt (g/mol) 421.55
Inhibitorer Latrunculin A
For Research Use Only