Få mere at vide
Lonza™ Latitude™ HT Præfabrikerede geler
Wells:
2 x 50-brønd
4 x 25-brønd
Volumen pr. brønd:
10 til 12μ L
25 til 30μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
- Giv hurtig, reproducerbar DNA-opløsning på 8 bp til> = 10 kb
- Fremstillet af molekylærbiologi af høj kvalitet SeaKem™ og NuSieve™ Mærke Agarose
- Kvalitet og ydeevne testet
- Passer til de fleste store neddykkede elektroforesekamre
- Kompatibel med 8- og 12-spids flerkanalspipetter og mikrotiterpladeafstand
- Præcisionsstøbt iht ISO 9001 standarder
- Kommer i 100- og 200-brønds formater
- Forfarvet med μ0,5 g/ml ethidiumbromid
- Tilladelsen løber for at være færdig på 30 minutter
- Tillad op til 200 prøver at blive kørt på en enkelt præfabrikeret gel
†Brug af det genanvendelige TruBand Anker (sælges separat) er påkrævet for at sikre optimal gelydelse
Tekniske data
Tekniske data
| Buffer | TBE |
| Koncentration | 2% |
| Produkttype | Præfabrikeret gel |
| Adskillelsesområde | 100 til≥ 2000 bp |
| Wells | 2 x 50-brønd |
| Dnase Free | Ja |
| Formulering | 2 % SeaKem™ LE Plus Agarose, 1X TBE, Forfarvet med 0,5 μg/ml Ethidium Bromid |
| Til brug med (applikation) | High throughput DNA elektroforese |
| Materiale | Agarose |
| Mængde | 5 geler |
| Vis mere |