Learn More
MedChemExpress Lathyrol
Specifications
Specifications
| Indhold og opbevaring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvægt (g/mol) | 334.45 g/mol |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 34420-19-4 |
| Produkttype | Natural Products |
| Renhed | 99.52% |
| Opløselighed | DMSO : ≥ 100 mg/mL (299.00 mM) |
| Mængde | 10 mg |