Få mere at vide
MedChemExpress Lathyrol
Artikelnummer. 16431438
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16431438 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16431438 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYN0561
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress Lathyrol is a natural product, and is used for cancer treatment.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvægt (g/mol) 334.45 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 34420-19-4
Produkttype Natural Products
Renhed 99.52%
Opløselighed DMSO : ≥ 100 mg/mL (299.00 mM)