missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Lathosterol, TRC

Artikelnummer. 30012878
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012878 100 mg
30010990 25 mg
30011759 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30012878 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL177500100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 80-99-9
Molekylær formel C27 H46 O
Molekylvægt (g/mol) 386.65
Synonym Cholest-7-en-3-ol, (3β,5α)- (9CI, ACI), (3β,5α)-Cholest-7-en-3-ol (ACI), 5α-Cholest-7-en-3β-ol (8CI), 3β-Hydroxy-5α-cholest-7-ene, 7-En-3-cholestanol, Cholest-7-en-3-ol, Lathosterol, γ-Cholestenol, δ7-Cholestenol
IUPAC navn (3S,5S,9R,10S,13R,14R,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,5,6,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
SMIL CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2C3=CC[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Lathosterol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h10,18-21,23-25,28H,6-9,11-17H2,1-5H3/t19-,20+,21+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Formel vægt 386.3549
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.