Få mere at vide
KARTELL Latex rør
Artikelnummer. p-200004204
Diameter (metrisk) Udvendig:
7 mm
9 mm
12 mm
17 mm
Pakningsstørrelse:
10m
Artikelnummer. 10013111
Brand: KARTELL 0387000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Latex-slangen fås i flere størrelser for at opfylde ethvert laboratorieslangebehov.
  • Slanger med glat og gennemsigtig overflade.
  • Densitet 0,92 g/ml.
  • Autoklaverbar.
  • SH. A 40± 5
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 0,16 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 4 mm
Materiale Latex
Diameter (engelsk) Ydre 0,28 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 7 mm
Samlet længde (engelsk) 32.81 ft.
Samlet længde (metrisk) 10 m
Sterilitet Ikke steril
Farve Gul
Produkttype Slange