Få mere at vide
Ansell™ Versatouch™ 78-103 Varmeisolerende handsker
Artikelnummer. 15785992 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
7
9
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15785992 9 Pakke med 12
15775992 7 Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15785992 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. 78103090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    519.70 DKK
    325.30 DKK / Pakke med 12
    Spare 194.40 DKK
    37% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Tilbyder beskyttelse mod kulde uden at ofre fingerfærdighed. Ansell Edmont™ Versatouch™ 78-103 Termisk isolerende handsker er lette handsker med en sømløs strikket, termisk akrylforing, der giver komfort og varme i koldt eller kølet arbejde.
VersaTouch termisk isolerende handsker er ideelle til at holde hænderne varme i køleapplikationer.
  • Ucoated liner til brug alene eller som underhandske
  • Sømløs strik, termisk akrylforing giver komfort og varme
  • Akrylforing giver beskyttelse mod kulde uden at ofre fingerfærdighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 388/511
Accelerator gratis Nej
Applikationer Industri
Belægningsmateriale Ubelagt
Farve Blå
Udvendig finish Strikket
Grad 10 gauge
Latex fri Ja
Materiale Akryl
Produkttype Varmebestandige handsker
Størrelse 9
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Kølede/kølede områder, frosne produkter
Handske manchet stil Strikke
Liner materiale Akryl
Emballagetype Taske
Mængde 12 par
Længde (metrisk) 215 til 250 mm